1.66702
Sabouraud Dextrose Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate - 90mm ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinónimos:
SDA, ICR plus Settle plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
formulario
plate
Características
2D bar code
ready-to-use
envase
pkg of (20 Plates per box)
Profundidad
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
aplicaciones
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
(Yeasts and Molds)
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable