1.46577
Agar SABOURAUD dextrosa
lid, ICR: non lockable plate, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
ICR plate, SDA
Seleccione un Tamaño
62,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
62,80 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non lockable plate
ready-to-use
envase
triple packed of 20 or 120 plates
técnicas
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
placa diám.
90 mm
aplicaciones
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
molds
yeasts
Categorías relacionadas
Descripción general
Packaging: 90 mm settle plate (20 or 120 plates per box)
Synonym: SDA, Sabouraud Dextrose Agar
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable