166508
SDA - ICR 90mm 20 P
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
Productos recomendados
pH
7.3 ( in water)
Nivel de calidad
Aplicación
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2