165350
PARP Inhibitor I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
PARP Inhibitor I, 3-ABA, 3-Aminobenzamide
Seleccione un Tamaño
60,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
60,80 €
Productos recomendados
descripción
RTECS - CU8992000
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clave InChI
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PARP
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3