Documentos clave
165300
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
Sinónimos:
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
183.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
dilute aqueous base: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
Clave InChI
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
Descripción general
Phosphonic acid analog of L-glutamic acid. A selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Also a potent, pathway-specific synaptic depressant.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Otras notas
Pin, J.-P., and Duvoisin, R. 1995. Neuropharmacology 34, 1.
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable