16-244
Anti-phospho-EGFR (Tyr1173) Antibody, clone 9H2, Alexa Fluor™ 488
clone 9H2, Upstate®, from mouse
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9H2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1173)
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
Calidad
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable