16-156
Proteína A-agarosa, flujo rápido
Protein A Agarose, Fast Flow suitable for medium and low-pressure chromatography, immunoprecipitation and antibody purification.
Sinónimos:
Protein A resin
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Proteína A recombinante acoplada covalentemente a microesferas de agarosa al 6 % muy reticuladas.
Capacidad de adsorción: 40 mg de IgG humana/ml de agarosa
Aplicación
Calidad
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)