Saltar a
1.59267
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
73,70 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
375.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-608-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
73,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
color
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
25 g/L
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI key
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
202029CDS02527444565
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
330 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
1.5-2.7, red to yellow
pH
-
pH
11-13
form
solid
form
solid
form
-
form
-
solubility
25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanil yellow
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2