Merck
CDS025274
Sigma-Aldrich
Sodium 5-formyl-2-methoxybenzenesulfonate
AldrichCPR
Sinónimos:
Benzenesulfonic acid, 5-formyl-2-methoxy-, sodium salt
Seleccione un Tamaño
100 MG
56,70 €
56,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
56,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7O5S1Na1
Número de CAS:
Peso molecular:
238.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
56,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grupo funcional
aldehyde
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)C=O)OC
InChI
InChI=1S/C8HF15O4/c9-2(10,1(24)25)26-7(20,21)8(22,23)27-6(18,19)4(13,14)3(11,12)5(15,16)17/h(H,24,25)
Clave InChI
MGJFLYWFXJHHSI-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)