1.51384
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 250-3
Seleccione un Tamaño
964,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
964,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
18% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
25 cm × 3 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 65000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 3.0