1.50955
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC guard-cartridge
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Productos recomendados
product name
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART® 4-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
envase
10 pak of
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
0.4 cm × 4 mm
superficie
350 m2/g
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Silica bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. de almacenamiento
no temp limit