1.50936
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Productos recomendados
product name
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 25-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped
envase
pkg of 3 ea
Extensión del etiquetado
21.6% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
2.5 cm × 4 mm
superficie
350 m2/g
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 30000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 6.5 - 8.5