1.50316
LiChrospher® Si 100 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] Si HPLC column
About This Item
Productos recomendados
product name
LiChrospher® Si 100 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Parámetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
25 cm × 4 mm
superficie
350 m2/g
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Silica bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 55000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0