Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 unit | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 258,00 € 193,50 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
193,50 €
Precio de catálogo258,00 €Ahorre 25 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
manu-CART™ 30 mm cartridge holder for LiChroCART™ 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
manu-CART holder 30 mm for 30-2, 30-3 and 30-4 LiChroCART cartridges.
Analysis Note
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |