1.50193
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 2 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Productos recomendados
product name
Superspher® RP-18 endcapped LiChroCART™ 250-2, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Superspher®
Características
endcapped
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
25 cm × 2 mm
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (hexylbenzene): ≥ 85000
Symmetry (hexylbenzene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (hexylbenzene): ≥ 5.0