Documentos clave
1.50171
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 75 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
LiChroCART 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Nivel de calidad
Parámetros
250 bar pressure
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
7.5 cm × 4 mm
Descripción general
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Almacenamiento y estabilidad
Storage temperature: no restrictions.
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany