Documentos clave
1.50117-M
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm × 4 mm, LiChroCART Guard Cartridge
Sinónimos:
Chiral HPLC Column
Seleccione un Tamaño
10 UNITS
467,00 €
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 UNITS
467,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Chiradex® LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L45
Línea del producto
ChiraDex®
Características
endcapped: no
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
0.4 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Cyclodextrin bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
chiral
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
ChiraDex can be used for the separation of enantiomers of numerous different compounds. ChiraDex is based on a beta-cyclodextrin covalently linked to spherical particles of silica ans is well suited for chiral separations of hydrocarbons, steroids, phenyl esters, aromatic amines, heterocycles with 5-membered ring to 7-membered ring. Simply composed RP-eleuents can be used in most separations.This sorbent is packed into LiChroCART 4-4 HPLC guard columns, to be used in connection with LiChroCART HPLC cartridges, packed with ChiraDex, 5µm. The connection is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
HPLC guard cartridge
Nota de análisis
Selectivity: passes test
Información legal
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany