Documentos clave
14-817-M
Sigma-Aldrich
Met (M1268T) Protein, active, 10 µg
Seleccione un Tamaño
10 μG
436,00 €
250 μG
3470,00 €
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
436,00 €
250 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 50.1 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Met M1268T is a somatic mutation that has been identified in patients with papillary renal carcinomas (HPRC). In vitro studies have demonstrated enhanced kinase activity from this mutant.
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation M1268T.
expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Aplicación
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation M1268T. For use in Kinase Assays.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
  • Protein Target: Met
  • Target Sub-Family:TK
Envase
Available in 250 μg --call for pricing and availability and reference catalog number 14-817M when ordering the 250 μg size.
Forma física
Format: Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable