14-788-M
PI3 Kinase (p110β/p85β) Murine, 250 µg
Seleccione un Tamaño
3470,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
3470,00 €
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
descripción
protein target PI3Kβ/p85β
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
mouse ... PIK3CB(74769)
Descripción general
SIZE: 1070 amino acids; 122762 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a p110 (catalytic) and a p85 (regulatory) subunit.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed ubiquitously.
SIMILARITY: SwissProt: P42338 ## Belongs to the PI3/PI4-kinase family. & Contains 1 PI3K/PI4K domain.
Envase
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad