14-686
LOK Protein, active, 10 µg
Seleccione un Tamaño
474,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
474,00 €
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
descripción
protein target LOK
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... STK10(6793)
Descripción general
SIZE: 968 amino acids; 112135 Da
TISSUE SPECIFICITY: Expressed predominantly in lymphoid organs.
PTM: Autophosphorylated (By similarity).
SIMILARITY: SwissProt: O94804 ## Belongs to the protein kinase superfamily. STE Ser/Thr protein kinase family. STE20 subfamily. & Contains 1 protein kinase domain.
Calidad
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable