Documentos clave
1.46592
Millipore
Phosphate Buffer Solution
bottle of, ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Seleccione un Tamaño
6 EA
163,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
163,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
Características
closure type screw 3 loci with septum
ready-to-use
envase
bottle of
técnicas
direct inoculation: suitable
botella capacidad
1000 mL
volumen de botella
1000 mL , filling volume
pH
7.4± 0.2
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Phosphate buffer is designed to cater as a sample diluent and a solution for performing serial dilution. It prevents pH-associated variations while carrying out microbial experiments.
Aplicación
Phosphate buffer is used for the preparation of dilutions, blanks for the examination of waters, dairy products, foods, and other test samples.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1