1.46413
Malachite Green Broth
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
formulario
liquid
Características
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Descripción general
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable