1.46099
King′s B Medium (Slant)
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 16266
16266
Características
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
microbiology
idoneidad
Pseudomonas spp.
Aplicación
Confirmation of Pseudomonas aeruginosa
Envase
Packaging: 6 ml in 17 ml tube with red cap (20 tubes per box)
Almacenamiento y estabilidad
Store at +2°C to +25°C.