Documentos clave
14-585-M
Sigma-Aldrich
MAPKAP Kinase 3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end. Activated using SAPK2a (Catalog #14-587). For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
371,00 €
250 μG
3470,00 €
371,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
371,00 €
250 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
371,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in E. coli
mol peso
Mw 69.8 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... MAPKAPK3(7867)
Descripción general
Product Source: N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E. coli; activated using SAPK2a (Catalog #14-587)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: MAPKAP-K3
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-585M when ordering the 250 µg size.
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide (Catalog #12-240)
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable