This product is prepared in 50mM Tris/HCl pH7.5, containing 0.1mM EGTA, 150mM NaCl, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM, benzamidine, 0.2mM PMSF, and 0.1% 2-mercaptoethanol.
14-573-M
Pim1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human full length Pim-1, for use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
547,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
547,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
mol peso
Mw 62 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Aplicación
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
What's the buffer composition?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?