Documentos clave
14-553-M
Sigma-Aldrich
EphB2 Protein, active, 10 µg
Seleccione un Tamaño
10 μG
578,00 €
250 μG
3470,00 €
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
578,00 €
250 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
mol peso
Mw 52 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Human EphB2 expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
N-terminal His6-tagged recombinant human EphB2 residues 560-end
Aplicación
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human EphB2 residues 560-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
  • Protein Target: EphB2
  • Target Sub-Family:TK
Envase
Also available in 250 μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-553M when ordering the 250 μg size.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Forma física
Format: Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial