Documentos clave
14-505-M
Sigma-Aldrich
PKC iota Recombinant Human Protein, Active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human PKC iota. For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
570,00 €
250 μG
3770,00 €
570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
570,00 €
250 μG
3770,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
570,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 68.6 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PRKCI(5584)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human PKC iota
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKC iota expressed in Sf21 cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PKCι
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-505M when ordering the 250 µg size.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)