Documentos clave
14-496-M
Sigma-Aldrich
PKCβII Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII. For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
436,00 €
250 μG
3470,00 €
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
436,00 €
250 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 78.2 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PKCβII
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-496M when ordering the 250 µg size.
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable