Documentos clave
14-461-M
Sigma-Aldrich
IKKα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human IKKα, containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
547,00 €
547,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
547,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
547,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 111.6 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... CHUK(1147)
Descripción general
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant full-length human IKKα, containing an N-terminal GST-tag
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: IKKα
Target Sub-Family: Misc
Envase
Also available in 250μg size as catalog # 14-461M - Call for pricing and availability.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of the IKK Substrate Peptide
Forma física
GSH-agarose chromatography
Almacenamiento y estabilidad
1 year at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany