Documentos clave
14-316-M
Sigma-Aldrich
Blk Protein, active, 10 µg
Seleccione un Tamaño
10 μG
423,00 €
250 μG
3470,00 €
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
423,00 €
250 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 57.7 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant full-length mouse Blk, containing an N-terminal His6-tag
Aplicación
Active, recombinant full-length mouse Blk, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
  • Protein Target: Blk
  • Target Sub-Family:TK
Envase
Also available in 250μg size (2x125μg) - Call for pricing and availability. Please reference catalog number
14-316M
when ordering the 250μg size.
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4Tyr), biotinylated substrate peptide
Forma física
Format: Ni-NTA agarose
Almacenamiento y estabilidad
1 year at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable