Documentos clave
1.40143
Millipore
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
EcoCult®, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), USDA-FSIS, APHA, powder, suitable for bioburden testing, microbiology
Sinónimos:
Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
Seleccione un Tamaño
5 KG
958,00 €
10 KG
1380,00 €
958,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 KG
958,00 €
10 KG
1380,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
958,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Agency
APHA
EP
ISO 11133
JP
USDA-FSIS
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA (BAM)
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
EcoCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
bioburden testing
microbiology
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
10-30°C
idoneidad
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
Descripción general
EcoCult® Tryptic Soy Broth is a universal culture medium free from inhibitors and indicators. The medium is suitable for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds. The combination of the two peptones, enzymatic digest of casein and of soybean, provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. Sodium chloride supplies the osmotic balance to this complex medium, while the dipotassium phosphate helps in buffering.
Aplicación
EcoCult® Tryptic Soy Broth is suitable for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from different material. It is used for sterility testing and microbial enumeration of the non-sterile preparations and products. It is used for the determination of total viable aerobic count using the MPN method. It is also used as pre-enrichment medium for the detection of food pathogens, e.g. Salmonella, STEC.
Características y beneficios
  • Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
  • Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
  • Reliable and accurate quality in powder format
  • Cost-effective pricing
Información legal
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1