Merck
1.37312
SAFC
Ácido clorhídrico
25%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
Seleccione un Tamaño
2.5 L
49,00 €
25 L
211,00 €
950 L
4323,00 €
1373129950
4782,00 €
49,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Solicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 L
49,00 €
25 L
211,00 €
950 L
4323,00 €
1373129950
4782,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
231-595-7
49,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Solicitar una muestra
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
Ph. Helv.
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.18 g/L at 20 °C
aplicaciones
cleaning in place
pharma/biopharma processes
actividad extraña
Aflatoxin
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Envase
1.37312.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37312.9025 / 25L / PE canister
1.37312.9208 / 200L / PE drum
1.37312.9950 / 950L / IBC
1.37312.9958 / 950L / IBC
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.