Merck
1.37046
SAFC
Sodium acetate
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
204-823-8
Para consultas sobre este producto 1.37046, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Agency
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
temp. de autoignición
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point >250 °C
solubilidad
365 g/L
densidad
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Sodium acetate anhydrous is an acetate buffer system component commonly used in downstream biomolecule chromatography steps as well as liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium acetate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.