Documentos clave
1.30103
Millipore
HY-LiTE® Hygiene Swab
Dry, sterile sampling swabs for use with HY-LiTE® ATP test kits and HY-LiTE® 2/2A luminometers.
Sinónimos:
Surface ATP swabs, Surface ATP samplers
Seleccione un Tamaño
50 UNITS
65,70 €
65,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 UNITS
65,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41112601
NACRES:
NA.74
65,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Línea del producto
HY-LiTE®
envase
pkg of 50 (swabs)
fabricante / nombre comercial
HY-LiTE®
aplicaciones
food and beverages
surface monitoring
compatibilidad
for use with HY-LITE® luminometer
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
The HY-LiTE® Hygiene Swab is designed for use with HY-LiTE® pens and HY-LiTE® 2/2A luminometers for hygiene monitoring of surfaces in food and beverages production. It is an easy-to-use, rapid and reliable test system to assess the quality of processing equipment, surfaces, water samples and other environments.
Aplicación
The HY-LiTE® Hygiene Swab is designed for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers for hygiene monitoring of processing equipment surfaces, water samples and other environments in food and beverages production
Ligadura / enlace
SKU 1.30103.0002 replaced by 1301030001
Información legal
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany