Documentos clave
12-565
Sigma-Aldrich
Trimethyl-Histone H3 Peptide
Lys27, biotin conjugate
Seleccione un Tamaño
100 μG
348,00 €
348,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
348,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
348,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Trimethyl-Histone H3 (Lys27) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Roberto Roizenblatt et al.
Journal of neuroscience methods, 153(1), 154-161 (2005-11-18)
The development of a technique to load functional indicators into living neurons is an ongoing challenge in retinal neurophysiology. In a number of live-cell preparations, fluorescence-based indicators have been of particular importance for investigating ionic concentrations, protein localization, and other
Integrative epigenomic mapping defines four main chromatin states in Arabidopsis.
Francois Roudier,Ikhlak Ahmed,Caroline Berard,Alexis Sarazin,Tristan Mary-Huard et al.
The Embo Journal null
Immortalization of human uterine leiomyoma and myometrial cell lines after induction of telomerase activity: molecular and phenotypic characteristics.
Sara A Carney,Hidetoshi Tahara,Carol D Swartz,John I Risinger,Hong He,Alicia B Moore et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology null