1.25183
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
RoboColumn Fractogel® SO3 (S), volume 0.2 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboCol Fractogel® SO3 (S), 0.2ml
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
ligand
(Sulfoisobutyl)
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 10 mm
volumen
0.2 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
20-40 μm
capacidad
~150 mL, resin binding capacity
aplicaciones
recombinant protein
vaccine development
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Características y beneficios
- Efficient separation between monomer, dimer, and high molecular weight aggregates
- High binding capacity
- High resolution
- Efficient polishing step
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Due to the titration behavior, the ion exchange capacity can be used from pH 2 to pH 12. The separation of proteins is based on reversible electrostatic interactions between the surface′s positively charged regions and the support. Proteins are retained efficiently on Fractogel® EMD SO3- (S) when the pH of the buffer is about 1 unit below their isoelectric points (pl).
The strength of the binding depends on the following:
- the buffer system
- pH value of the buffer which determines the surface charge of the protein
- the concentration of the counter ions
- the charge density on the support (protein binding capacity)