Documentos clave
1.25155
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6ml
Seleccione un Tamaño
1 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
ligand
iminodiacetic acid
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 30 mm
volumen
0.6 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
~60 mL, resin binding capacity
aplicaciones
recombinant protein
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
5 x 30 mm
Características y beneficios
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany