Documentos clave
1.25147
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
Seleccione un Tamaño
8 PKG
291,00 €
291,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 PKG
291,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
291,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
ligand
(Sulfoethyl)
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 10 mm
volumen
0.2 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
~160 mL, resin binding capacity
aplicaciones
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
5 x 10mm
Características y beneficios
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany