Saltar a
1.25142
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.6 ml
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
8 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
348,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115711
348,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~50 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
5 x 30 mm
Features and Benefits
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.251721.251411.25171
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.2 mL
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
separation technique
mixed mode
separation technique
-
separation technique
anion exchange
separation technique
-
capacity
~50 mL, resin binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® HCX Resin