Documentos clave
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
Sinónimos:
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
216-767-1
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
215-220 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Clave InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable