12-402
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys9/14, biotin conjugate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetyl-Histone H3 (Lys9/14) Peptide, biotin conjugate, Synthetic peptide corresponding to amino acids 1-21 of human histone H3 followed by a GG linker & biotinylated lysine.
Ensayo
>90%
mol peso
Mw 2807 Da
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Descripción general
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable