Documentos clave
1.19638
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
Seleccione un Tamaño
10 G
1740,00 €
1740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
1740,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
1740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensión del etiquetado
6.6% Carbon loading
Parámetros
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
superficie
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Cyano (CN) bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
densidad aparente
200‑400 kg/m3
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hyfrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications.
Nota de análisis
Application test: passes test
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Información legal
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable