Documentos clave
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
Seleccione un Tamaño
10 G
98,00 €
100 G
666,00 €
1 EA
Preguntar
1 KG
6665,00 €
1191329010
Preguntar
1191329025
Preguntar
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
98,00 €
100 G
666,00 €
1 EA
Preguntar
1 KG
6665,00 €
1191329010
Preguntar
1191329025
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
spherical silica gel
Nivel de calidad
Parámetros
≤40 bar max. pressure
tamaño de poro
10 nm mean pore size
aplicaciones
plasma purification
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable