119107
ATP Assay Kit
Sinónimos:
Luciferin-Related Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 200 tests
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
entrada
sample type soil
sample type blood
sample type urine
sample type milk
sample type sludge
método de detección
chemiluminescent
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Componentes
Advertencia
Especificaciones
Principio
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney