Documentos
118605
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
Sinónimos:
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118605.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118605.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)