1.18309
Sodium dodecyl sulfate
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinónimos:
Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
Seleccione un Tamaño
976,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
976,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
potencia
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnicas
ion pair chromatography: suitable
impurezas
≤2% water (Karl Fischer)
transmitancia
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
temperatura de transición
flash point >150 °C
solubilidad
>130 g/L
densidad
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
490‑560 kg/m3
idoneidad
passes test for identity (IR)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C