1.16898
pH Test in cooling lubricants Test Strips, reflectometric
pH range 7.0-10.0, REFLECTOQUANT®
Sinónimos:
pH in cooling lubricants chemical test strips, pH in cooling lubricants test strip for instrument reader
About This Item
Productos recomendados
product name
pH Test in cooling lubricants, reflectometric, pH range 7.0-10.0
Características
non-bleeding
Nivel de calidad
intervalo de pH
7.0-10.0
compatibilidad
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Nota de análisis
pH-value
- standard 1:
7.8 - 8.2
- standard 2: 8.5 - 8.9
- standard 3: 9.3 - 9.7
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1