Documentos clave
1.08027
Supelco
pH Test
pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit
Sinónimos:
pH Visual Test Kit
Seleccione un Tamaño
400 TESTS
153,00 €
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
400 TESTS
153,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nombre del producto
pH Test, colorimetric, pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit
Características
non-bleeding: no
Nivel de calidad
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
intervalo de pH
4.5-9.0
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: colorimetric with color card and sliding comparator pH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 MQuant®
This MQuant® pH test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The evaluation considers the untreated sample so even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The test can be used in:
  • Groundwater, drinking water, and surface water, seawater
  • Aquarium water, waters from aquaculture
  • Boiler water
  • Industrial and prozess water, wastewater
  • Swimming-pool water
  • Food and beverages, milk and dairy products
  • Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
  • Electroplating baths and bath solutions, electroplating wastewater
  • Disinfection solutions, rinsing solutions, disinfectant
Method
An indicator solution changes its color depending on the pH. The pH value is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1