Saltar a
1.16122
Agar triptona-bilis-X-glucurónido Chromocult®
ChromoCult®, ISO 16649, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
Sinónimos:
Agar TBX, medio triptona-bilis-X-glucurónido
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
814,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
ISO 16649
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
food and beverages
microbiology
814,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
ISO 16649
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
31.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
El agar triptona-bilis-X-glucurónido Chromocult® es un medio selectivo para el recuento de Escherichia coli. La presencia de la enzima β-D-glucuronidasa permite diferenciar la mayoría de E. coli de otros coliformes. E. coli absorbe el sustrato cromógeno 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido (X-β-D-glucurónido) mientras que la enzima β-glucuronidasa rompe el enlace entre el cromóforo 5-bromo-4-cloro-3-indolil y βel -D-glucurónido. Las colonias de E. coli formadas son de color azul a azul verdoso. El crecimiento de la flora grampositiva acompañante es inhibida en gran medida por la presencia de sales biliares y la elevada temperatura de incubación, de 44°C. Algunas E. coli (3-4 %) son β-D-glucuronidasa y negativas y parecen como colonias incoloras (por ejemplo, la mayoría de las cepas de E. coli O157) o no crecen a una temperatura elevada de 44 °C (por ejemplo E. coli 0157:H7).
Application
El agar triptona-bilis-X-glucurónido Chromocult® se utiliza para el recuento, la detección y la identificación de Escherichia coli β-glucuronidasa positiva en alimentos humanos y para animales, así como en muestras del entorno en el zona de producción y manipulación de alimentos.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): de amarillento a amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuento de colonias (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)):
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≥ 50 %
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibición total
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inhibición total
Crecimiento (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): sin límites
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): sin límites
Colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): de turquesa a azul
Colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): de turquesa a azul
Colonias ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): de turquesa a azul
Colonias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): de blanco a verde-beige
Colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): de blanco a verde-beige
Incubación: 21 ± 3 horas a 44 ± 1 °C Condiciones aerobias
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
146326103854103854
description
ChromoCult®, ISO 16649, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
description
ReadyPlate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for Escherichia coli
description
acc. FDA-BAM, ISO 21872
description
acc. FDA-BAM, ISO 21872
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia coli
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
plate
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
agency
ISO 16649
agency
ISO 16649
agency
ISO 21872
agency
ISO 21872
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)