Documentos
1.15036
Supelco
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Cellulose F HPTLC plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiales
cellulose matrix
glass support
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 50 plates
técnicas
HPTLC: suitable
capa grosor
60-110 μm
placa L × An
20 cm × 10 cm
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
50 Glass plates 20 x 10 cm
Aplicación
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Ligadura / enlace
Replaces: 15036-6; 15036